Learn More
Agilent BioTek BioStack Automated Microplate Stackers
GREENER_CHOICE
BioTek BioStack microplate stacker is a compact and versatile microplate stacker, compatible with Agilent BioTek washers, dispensers, plate readers, and imaging systems.
Marca:  Agilent BioTek BSTCK3WR-SN
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17267909
  • en la oferta / cada uno
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Includes: One instrument integration kit, communication cable, operator manual, microplate pedestal for storage stack loading and unloading, maintenance kit.
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
50/60Hz
18 to 40°C
20.7 in.
10-, 30- and 50-plate stacks are removable and interchangeable; 96-/384-well plates: Up to 50 plates; 1536-well plates: Up to 75 plates
One instrument integration kit; Communication cable; Operator manual; Microplate pedestal for storage stack loading and unloading; Maintenance kit
LHC v 2.12 for liquid handling instruments (optional); Gen5 2.01 for readers
11.3 kg
18,8 cm
100/240 V
CE and TUV marked. RoHS compliant.
52.6 cm
10 to 85%
ANSI/SBS Standard and low profile 96-, 384- and 1536-well plates, Maximum plate height 14.6 mm
<25 lb.
7.4 in.
BioStack 3 Microplate Stacker
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Agilent BioTek BioStack Automated Microplate Stackers > Apilador de microplacas