Learn More
Agilent BioTek BioStack Automated Microplate Stackers
GREENER_CHOICE
BioTek BioStack microplate stacker is a compact and versatile microplate stacker, compatible with Agilent BioTek washers, dispensers, plate readers, and imaging systems.
Marca:  Agilent BioTek BSTCK2WR-SN
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17257909
  • en la oferta / cada uno
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Ver productos alternativos »
Includes: Un kit de integración de instrumentos, cable de comunicación, manual del operador, pedestal de microplacas para carga y descarga de pilas de almacenamiento, kit de mantenimiento.
Descripción
Descripción
Ofrecen alta velocidad de intercambio de placas para aumentar el rendimiento y mejorar la productividad, para flujos de trabajo con y sin tapas de placas.
  • Tiempo de intercambio de placas: < 10 segundos
  • Gama de formatos que incluyen 24, 48, 96, 384 y 1536 pocillos
  • 10, 30 o 50 microplacas de altura estándar por pila intercambiable
  • Pinzas giratorias para una integración ergonómica y compacta
  • Capacidad de reapilamiento
  • Control directo a través de la interfaz de la lavadora y el dispensador o a través del software para PC LHC o Gen5
  • Su formato pequeño ahorra un valioso espacio sobre la mesa.
  • Automatización a distancia
  • Escáner de códigos de barras opcional
  • Disponible con 10, 30 o 50 pilas de almacenamiento de microplacas, todas extraíbles e intercambiables para adaptarse a las necesidades individuales de producción
BioStack4
  • La altura máxima de las placas de 24 y 48 pocillos es de 22 mm
  • Con destapado y retapado de microplacas de hasta 22 mm de altura
  • La velocidad de procesamiento (tiempo de intercambio de planchas) es de <20 segundos (con destapado) y de <12 segundos (sin tapas)
Certifications
Marca CE y ETL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
50/60Hz
18 to 40°C
18.5 in.
Hasta 30 o 50 placas
Un kit de integración de instrumentos, cable de comunicación, manual del operador, pedestal de microplacas para carga y descarga de pilas de almacenamiento, kit de mantenimiento
LHC v 2.12 for liquid handling instruments (optional); Gen5 2.01 for readers
11.3 kg
17,8 cm
100-240 VCA
CE, ETL
47 cm
10 to 85%
Microplaca de 96, 384 y 1536 pocillos
<25 lb.
7 in.
Apilador de microplacas
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Agilent BioTek BioStack Automated Microplate Stackers > Tiene capacidad para 30 o 50 placas; muñeca rotatoria