Learn More
Sartorius™ Pipeteador mecánico monocanal Biohit™ Proline
Ideal para universidades y colegios o cualquier laboratorio que busque una herramienta de manipulación de líquidos fiable y rentable. Las pipetas mecánicas multicanal Sartorius™ Biohit™ Proline son pipetas de rango ajustable que se pueden utilizar con muchas marcas de puntas. Disponible en 8 o 12 diseños de canal.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE |
---|---|
Grip Type | Relajado |
Material | Polipropileno |
Línea de productos | Biohit™ Proline™ |
Tipo | Pipeta Mecánica Proline |
Descripción
- Peso ligero con alta precisión y precisión para su uso en profesionales
- Amplia gama de pipetas con rangos de volumen ajustables
- Ajuste de volumen sencillo con mecanismo de parada por clic
- Agarre relajado con soporte ergonómico para los dedos
- Reducción del riesgo de contaminación con los filtros Safe-Cone disponibles
- Compatible con muchas puntas universales, incluyendo puntas Optifit y puntas SafetySpace
Especificaciones
CE | |
Polipropileno | |
Pipeta Mecánica Proline | |
1 cada uno |
Relajado | |
Biohit™ Proline™ | |
Para universidades y escuelas superiores, o cualquier laboratorio que busque una herramienta rentable para la manipulación de líquidos. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Sartorius™ Pipeteador mecánico monocanal Biohit™ Proline