Learn More
Sartorius™ Pipetas mecánico monocanal Biohit™ Proline
Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,2 a 2,5 μl
De 0,5 to 10 μl
De 2 to 20 μl
De 5 to 50 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Peso ligero con alta precisión y precisión para su uso en profesionales
- Amplia gama de pipetas con intervalos de volumen fijos o ajustables
- Ajuste de volumen sencillo con mecanismo de parada por clic
- Agarre relajado con soporte ergonómico para los dedos
- Reducción del riesgo de contaminación con los filtros Safe-Cone disponibles
- Compatible con muchas puntas universales, incluyendo puntas Optifit y puntas SafetySpace
- Codificación por colores en la pipeta
- Totalmente esterilizable en autoclave, con solo 3 piezas para limpiar
- Diseño más ergonómico para reducir la fuerza de pipeteo necesaria
Especificaciones
Especificaciones
Exactitud | 0,9, 1,2, 3 % |
Certificaciones/conformidad | ISO |
Puntas compatibles | Optifit |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Para utilizar con | Laboratorio |
Modelo | Proline Plus |
Número de canales | 1 |
Tipo | Pipeta mecánica |
Volumen (métrico) | De 2 to 20 μl |
Pantalla | Volumen transparente |
Mostrar más |
Título del producto
Sartorius™ Pipetas mecánico monocanal Biohit™ Proline >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido