Learn More
Corning™ BioCoat™ 96-Well, Poly-D Lysine-Treated, Flat-Bottom Microplate
Color:blanco. Esterilidad:estéril. Tapa:con tapa
127.79€ - 1075.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ANSI, SBS |
---|---|
Formato | Estándar |
Tapa | Con tapa |
Contenido y almacenamiento | De 4 °C a 30 °C |
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Código de producto | Marca | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10657071
![]() |
Corning™
354620 |
5/Paq. |
127.79€
paquete de 5 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10515631
![]() ![]() |
Corning™
356620 |
50/caja |
695.24€
paquete de 50 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10090712
![]() |
Corning™
356691 |
20/paq., 80/caja |
1075.00€
paquete de 80 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Poly-D-Lysine (PDL) and Poly-L-Lysine (PLL) are synthetic compounds that enhance cell adhesion and protein absorption by altering surface charges on the culture substrate. In addition to promoting cell adhesion, poly-lysine surface treatments support neurite outgrowth and improve the survival of many central nervous system (CNS) primary cells in culture. As PDL and PLL are synthetic molecules, they do not stimulate biological activity in the cells cultured on them, and they do not introduce impurities carried by natural polymers.
Applications include:
- Attachment and spreading of a variety of cell types
- Cell differentiation and neurite outgrowth
- Attachment of fastidious transfected cell lines
- Support survival of primary neurons in culture
- Serum-free or reduced-serum culture
Source
- PDL, synthetic (MW 75-150 kD)
- PLL, synthetic (MW 30-70 kD)
Quality Control
- Tested for ability to promote firm attachment of RCG cells
- Tested and found negative for bacteria and fungi
Storage
Especificaciones
ANSI, SBS | |
Con tapa | |
8 x 12 | |
Poliestireno | |
Estéril | |
Redondo | |
Poli-D-lisina |
Estándar | |
De 4 °C a 30 °C | |
Blanco | |
96 | |
Poli-D-lisina/laminina | |
Acoplamiento y propagación de diversos tipos celulares, diferenciación celular y crecimiento de neuritos, fijación de líneas celulares transfectadas exigentes, apoyo de la supervivencia de las neuronas primarias en cultivo, cultivos con poco suero o sin él |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 6 meses