Learn More
Ansell Máscaras faciales estériles BioClean™ DB para sala limpia con forma de sobre
BIOPHARMA
La máscara facial estéril ofrece transpirabilidad y comodidad para una mayor protección. Compatible con entornos ISO Clase 4. Disponibles con o sin protector de cuello.
738.00€ - 779.00€
Especificaciones
Tipo de producto Máscara facial para sala limpia
Color Blanco
Fastening Type Diadema
Material Poliéster
Tamaño Estándar
Ver más especificaciones
Alertas:
N/A
Productos 2
Código de producto Marca Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
15238118
BIOPHARMA
Ver documentos
Ansell
BDBS
Sujeción en la cabeza
738.00€
paquete de 200
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 08-08-2025
Añadir a la cesta
12745935
Ver documentos
Ansell
BDBS-G
Protector de cuello
779.00€
paquete de 200
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 12-08-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
La máscara facial estéril ofrece transpirabilidad y comodidad para una mayor protección. Compatible con entornos ISO Clase 4. Disponibles con o sin protector de cuello.
  • Máscara facial estéril irradiada con rayos gamma
  • Unión ultrasónica con cinta para la cabeza
  • Banda sin látex, pieza de aluminio maleable totalmente revestida
  • Eficiencia de filtración de partículas a 0,3 micras 98,2 %
  • Exterior hidrófobo
  • Procesados en un entorno de sala limpia para garantizar la compatibilidad con condiciones de funcionamiento ISO Clase 4
  • De conformidad con procedimientos estándar de la norma ISO 2859
  • EU GMP Grado A
  • Bolsas selladas individualmente
Especificaciones
Mostrar más
Documentos
Product Certifications
N/A
Título del producto
Ansell Máscaras faciales estériles BioClean™ DB para sala limpia con forma de sobre