Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de cromatografía de exclusión por tamaños BioBasic™ PREP SEC 300
Separación de tamaño excepcional de los compuestos solubles en agua.
Marca:  Thermo Scientific™ 73505-157846A
1766.46 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16681674
  • 1780.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 19-09-2025
Descripción
Consiga una separación de tamaño excepcional de compuestos solubles en agua con las columnas HPLC preparativa de cromatografía de exclusión por tamaños Thermo Scientific™ BioBasic™ SEC 300. Las columnas BioBasic SEC proporcionan separaciones de alta eficacia para una amplia gama de pesos moleculares de 7000 a 1 200 000 daltons, lo que permite el análisis de proteínas, péptidos y otras biomoléculas.
Ventajas de la columna HPLC BioBasic™ PREP SEC 300:
  • Abarca la separación de analitos en un amplio intervalo de peso molecular
  • Vida de columna larga y alta eficiencia
  • Mecanismo sencillo de interacción basado en la forma y el tamaño molecular
  • Excelente para limpieza de muestras
  • Desarrollo de métodos directo y fases móviles sencillas
  • Tamaño de poro de 300 Å
Información para pedidos:
Consulte para obtener información sobre cantidades a granel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Columna preparativa, estándar
Exclusión por tamaño preparativa
4300 psi (295 bar)
De 2 a 8
100 m²/g
L59
Esférico, sílice ultrapura completamente poroso
Exclusión por tamaño
Exclusión por tamaño
7,8 mm
150 mm
5 μm
300 Å
60 °C
Diol (OH)
>2 %
No
Cromatografía preparativa
SDS
Documentos Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de cromatografía de exclusión por tamaños BioBasic™ PREP SEC 300 >
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.