Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de cromatografía de exclusión por tamaños BioBasic™ PREP SEC 300
Separación de tamaño excepcional de los compuestos solubles en agua.
Marca:  Thermo Scientific™ 73505-307846
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10434413
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Consiga una separación de tamaño excepcional de compuestos solubles en agua con las columnas HPLC preparativa de cromatografía de exclusión por tamaños Thermo Scientific™ BioBasic™ SEC 300. Las columnas BioBasic SEC proporcionan separaciones de alta eficacia para una amplia gama de pesos moleculares de 7000 a 1 200 000 daltons, lo que permite el análisis de proteínas, péptidos y otras biomoléculas.
  • Abarca la separación de analitos en un amplio intervalo de peso molecular
  • Vida de columna larga y alta eficiencia
  • Mecanismo sencillo de interacción basado en la forma y el tamaño molecular
  • Excelente para limpieza de muestras
  • Desarrollo de métodos directo y fases móviles sencillas
  • Tamaño de poro de 300 Å
Información para pedidos:
Consulte para obtener información sobre cantidades a granel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Columna de alta temperatura
300 mm
5 μm
L59
BioBasic
Exclusión por tamaño
Columna de alta temperatura
7,8 mm
5800 psi (400 bar)
300 Å
Diol (OH)
Esférico, sílice ultrapura completamente poroso
Size Exclusion
SDS
Documentos Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de cromatografía de exclusión por tamaños BioBasic™ PREP SEC 300 > Tamaño de partícula: 5 μm; 300 de longitud x 7,8 mm de diámetro interno; tamaño de poro: 300 angstroms
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.