Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC BioBasic™ SCX
Las columnas para LC BioBasic SCX están optimizadas para la separación de proteínas, péptidos y otras especies catiónicas.
Marca:  Thermo Scientific™ 73205-012101
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11528340
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Utilice las columnas para LC Thermo Scientific™ BioBasic™ SCX para la separación optimizada de proteínas, péptidos y otras especies catiónicas. Estas columnas de alto rendimiento son ideales para el análisis de proteínas, péptidos y otras biomoléculas con mayor eficacia que el intercambio iónico polimérico.
  • Fase de intercambio catiónico fuerte basada en ácido sulfónico
  • Separación y retención de básicos y otras especies catiónicas
  • Tamaño de poro de 300 Å para una mejor separación de proteínas y péptidos
  • Estabilidad extraordinaria en condiciones de pH exigentes
Información para pedidos:
Hay disponibles columnas con otras dimensiones. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Cartucho protector, 4/paq.
10 mm
5 μm
300 Å
60 °C
Ácido sulfónico
Sílice
Intercambio iónico
Intercambio iónico
2,1 mm
5800 psi (400 bar)
De 2 a 8
100 m²/g
L52
BioBasic
3 %
No
Cartucho protector, 4 paq.
SDS
Documentos Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC BioBasic™ SCX > Tamaño partícula: 5 μm; 10 de altura x 2,1mm de D.I.
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.