Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC BioBasic™ SCX
Las columnas para LC BioBasic SCX están optimizadas para la separación de proteínas, péptidos y otras especies catiónicas.
Marca:  Thermo Scientific™ 73205-153030
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10699993
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Utilice las columnas para LC Thermo Scientific™ BioBasic™ SCX para la separación optimizada de proteínas, péptidos y otras especies catiónicas. Estas columnas de alto rendimiento son ideales para el análisis de proteínas, péptidos y otras biomoléculas con mayor eficacia que el intercambio iónico polimérico.
  • Fase de intercambio catiónico fuerte basada en ácido sulfónico
  • Separación y retención de básicos y otras especies catiónicas
  • Tamaño de poro de 300 Å para una mejor separación de proteínas y péptidos
  • Estabilidad extraordinaria en condiciones de pH exigentes
Información para pedidos:
Hay disponibles columnas con otras dimensiones. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Columna de análisis
150 mm
5 μm
300 Å
60 °C
Ácido sulfónico
Esférico, sílice ultrapura completamente poroso
Intercambio iónico
Intercambio iónico
3 mm
5800 psi (400 bar)
De 2 a 8
100 m²/g
L52
BioBasic
3 %
No
Columna de análisis
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC BioBasic™ SCX >
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.