Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC BioBasic™ 18
Utilice este sílice de poro ancho de 300 Å para la separación de proteínas pequeñas a medianas y otras biomoléculas.
Marca:  Thermo Scientific™ 72105-011001
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10448674
  • 526.00€ / paquete de 4
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 11-08-2025
Descripción
Separe péptidos de tamaño pequeño y mediano con las columnas para LC Thermo Scientific™ BioBasic™ 18.
  • Tamaño de poro de 300 Å para el máximo rendimiento con biomoléculas
  • Fase estacionaria con alta capacidad máxima
  • Excepcional reproducibilidad, eficiencia y vida útil de las columnas
  • Excelente para separaciones de LC/MS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Cartucho protector, 4/paq.
Soporte Uniguard de conexión directa y autónomo
5800 psi (400 bar)
Desde 2 hasta 9
100 m²/g
L1
BioBasic
9%
Sí
Cartucho protector
1 mm
10 mm
5 μm
300 Å
60 °C
C18
Sílice
Fase reversa
Fase reversa
Bio-LC
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC BioBasic™ 18 >
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.