Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC BioBasic™ 18
Utilice este sílice de poro ancho de 300 Å para la separación de proteínas pequeñas a medianas y otras biomoléculas.
Marca:  Thermo Scientific™ 72105-151030
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10097534
  • 1035.00€ / cada uno
Nur noch null auf Lager
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Separe péptidos de tamaño pequeño y mediano con las columnas para LC Thermo Scientific™ BioBasic™ 18.
  • Tamaño de poro de 300 Å para el máximo rendimiento con biomoléculas
  • Fase estacionaria con alta capacidad máxima
  • Excepcional reproducibilidad, eficiencia y vida útil de las columnas
  • Excelente para separaciones de LC/MS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Columna de análisis
150 mm
5 μm
300 Å
60 °C
C18
Esférico, sílice ultrapura completamente poroso
Fase reversa
Fase reversa
Bio-LC
1 mm
5800 psi (400 bar)
Desde 2 hasta 9
100 m²/g
L1
BioBasic
9%
Sí
Columna de análisis
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Product Certifications
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC BioBasic™ 18 >
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.