Learn More
Agilent BioTek Lector multimodo Synergy LX
El lector multimodo Bio Tek Instruments Synergy LX es fácil de utilizar y de bajo coste, y aborda los ensayos basados en microplaca de criterio de valoración más comunes.
Marca: Agilent BioTek SLXA-SN
13583.10 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24302" para aplicar la oferta.
Description
El lector multimodo Synergy LX BioTek automatiza muchos ensayos de microplacas comunes.El diseño óptico de alta calidad garantiza unos datos excelentes en los modos de detección de absorbancia, fluorescencia y luminiscencia.Este sistema asequible es ideal para muchos ensayos comunes, como la cuantificación de ácidos nucleicos y proteínas, ELISA, BCA, Bradford y la viabilidad celular
La visualización de datos, la salida a una unidad de memoria flash USB, una impresora o un software Gen5 convierten a Synergy LX en una estación de trabajo de ensayo versátil.La interfaz de usuario de la gran pantalla táctil y el software integrado simplifican la programación y ahorran tiempo en el funcionamiento de ensayos de microplacas y microvolúmenes.
Certifications
Marcado CE y TUV. Conformidad con la directiva RoHS.
Services
12 meses
Specifications
de 200 nm a 900 nm | |
Marcado CE y TUV. Conformidad con la directiva RoHS. | |
38,1 cm | |
96 pocillos: 24 s, 384 pocillos: 76 s | |
Monocromador | |
Cuantificación de ácidos nucleicos y proteínas, ELISA, BCA, Bradford y viabilidad celular | |
50/60 Hz | |
< 1 % de 0 a 2,5 D.E. | |
Absorbance | |
Lector de microplacas multimodo | |
0,001 DE | |
2 | |
1 año | |
27 lb | |
15 in | |
Fotodiodo, PMT (fotomultiplicador) | |
Flash de xenón |
Longitud de onda: ±2 nm; densidad óptica: < 1 % a 2,0 D.E., < 3 % a 2,5 D.E. | |
≤5 nm | |
15 in | |
Lineal, orbital, doble orbital | |
Paso de banda monocromador | |
12 in | |
30,5 cm | |
Absorbancia | |
SLXA | |
Fuente de alimentación de 24 V de CC compatible con 100-240 V de CA a 50-60 Hz, 60 W (máx.) | |
Intensidad de fluorescencia: Fluoresceína 2 pM; luminosidad: 10 amol ATP | |
Inglés | |
100/240 V | |
12,3 kg | |
38,1 cm | |
Análisis e informes completos de datos (bajo control de Gen5) | |
Punto final, Cinético, Barrido de área, Barrido espectal de absorbancia |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.