Learn More
BRAND™ Puntas con filtro BrandTech™ BRAND™ BIO-CERT™, de 0.5 a 10 ul
Fabricadas en polipropileno de alta pureza y sin oleamida ni diHEMDA. Las puntas con filtro BrandTech™ BRAND™ BIO-CERT™, de 0,5 a 10 μl permiten la recuperación de muestras con los filtros humedecidos. Puntas estériles y libres de contaminantes biológicos. El diseño delgado permite un pipeteo sin tocar las paredes de microtubos y microplacas. Graduaciones a los 2 y 10 μl para una rápida comprobación del volumen.
117.00€ - 140.00€
Especificaciones
Volumen (métrico) | 0,5 μl a 10 μl |
---|---|
filtradas por | Con filtro |
Esterilidad | Estéril |
Color | Incolora |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Código de producto | Marca | Estilo de punta | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Estilo de punta | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15154977
![]() |
BRAND™
732724 |
Universal | Gradilla |
140.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15164957
![]() |
BRAND™
732624 |
Universal | Recarga |
138.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15164987
![]() |
BRAND™
732824 |
Retención baja | Gradilla | N/A | ||||||
Descripción
- El polipropileno de alta pureza no contiene DiHEMDA ni oleamida
- Certificadas de manera independiente como estériles y libres de contaminantes biológicos
- Los filtros de PE sin sellado automático permiten la recuperación de muestras con filtros humedecidos
- Diseño delgado
- Paredes finas para mayor translucidez, fácil expulsión y bajos residuos.
- Graduaciones en 2 y 10 μl para una rápida comprobación del volumen
- Disponibles en versiones estándar y de retención ultra baja
- Disponibles en un cómodo y ecológico formato de gradilla, las puntas en gradilla son incoloras y se colocan en una bandeja de puntas de color gris
Puntas de retención ultra baja
- Fabricadas mediante un proceso fisicoquímico especial patentado
- Superficie homogénea y sin defectos para ofrecer baja tensión de superficie y baja retención de muestras
- Reducen la pérdida de muestras y proporcionan una reproducibilidad notablemente superior cuando se trabaja con medios de gran importancia
- Para muestras biológicas que contienen proteínas, ácidos nucleicos, detergentes u otros líquidos difíciles que pueden provocar la retención de muestras
- Alta resistencia química
- Las puntas se pueden esterilizar en autoclave a 121 °C (2 bar) sin dañar las propiedades de filtración o de retención baja
Especificaciones
0,5 μl a 10 μl | |
Estéril | |
Autoclavable | |
Libre de ADNasa, ARNasa, ATP ni endotoxinas | |
Polipropileno |
Con filtro | |
Incolora | |
1,81 in | |
BIO-CERTTM | |
2 μl, 10 μl |