Learn More
Macherey-Nagel™ Tampón de unión MX
El tampón de unión ajusta las condiciones de unión para aislar eficazmente el ARN pequeño y grande mediante kits de purificación de ARN NucleoSpin ™ compatibles junto con el reactivo NucleoZOL.
Marca: Macherey-Nagel™ 740405.60
Descripción
- Tampón de unión complementario para su uso con kits de ARN NucleoSpin™: miRNA, totalRNA FFPE
- Permite el uso de reactivo NucleoZOL con kits de ARN NucleoSpin 96
- Ajusta las condiciones de unión para la unión de ARN pequeño y grande a la membrana de sílice
Especificaciones
Incolora | |
60 mL | |
Inodoro | |
Líquido |
6.0 to 8.0 | |
123-91-1 | |
<2% in Water | |
1,4-dioxane |
Seguridad y manipulación
- Buffer MX (60 mL)
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: 1,4-dioxane