Learn More
Thermo Scientific™ Big Gastrin 1, Human
Para aplicaciones de biología molecular y celular
Marca: Thermo Scientific™ J66982.M^
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Human | |
-30°C to -10°C | |
3849.30 | |
1 mg |
HPLC | |
Solid | |
Big Gastrin 1, human | |
RUO - research use only |
For Research Use Only