Learn More
Abnova™ BGN (Human) Recombinant Protein
Human BGN full-length ORF ( AAH02416.1, 1 a.a. - 368 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00000633-P01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16102231
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sequence: MWPLWRLVSLLALSQALPFEQRGFWDFTLDDGPFMMNDEEASGADTSGVLDPDSVTPTYSAMCPFGCHCHLRVVQCSDLGLKSVPKEISPDTTLLDLQNNDISELRKDDFKGLQHLYALVLVNNKISKIHEKAFSPLRKLQKLYISKNHLVEIPPNLPSSLVELRIHDNRIRKVPKGVFSGLRNMNCIEMGGNPLENSGFEPGAFDGLKLNYLRISEAKLTGIPKDLPETLNELHLDHNKIQAIELEDLLRYSKLYRLGLGHNQIRMIENGSLSFLPTLRELHLDNNKLARVPSGLPDLKLLQVVYLHSNNITKVGVNDFCPMGFGVKRAYYNGISLFNNPVPYWEVQPATFRCVTDRLAIQFGNYKK
Especificaciones
Especificaciones
AAH02416.1
biglycan
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
BGN
GST
633
Wheat germ expression system
10 μg
DSPG1, PG-S1, PGI, SLRR1A
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer