Learn More
Abnova™ BGN (Human) Recombinant Protein
Human BGN full-length ORF ( AAH02416.1, 1 a.a. - 368 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH02416.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 633 |
Nombre | biglycan |
Método de preparación | Wheat germ expression system |
Pruebas de control de calidad | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16102231
|
Abnova™
H00000633-P01.10UG |
10 μg |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16112231
|
Abnova™
H00000633-P01.25UG |
25 μg |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Sequence: MWPLWRLVSLLALSQALPFEQRGFWDFTLDDGPFMMNDEEASGADTSGVLDPDSVTPTYSAMCPFGCHCHLRVVQCSDLGLKSVPKEISPDTTLLDLQNNDISELRKDDFKGLQHLYALVLVNNKISKIHEKAFSPLRKLQKLYISKNHLVEIPPNLPSSLVELRIHDNRIRKVPKGVFSGLRNMNCIEMGGNPLENSGFEPGAFDGLKLNYLRISEAKLTGIPKDLPETLNELHLDHNKIQAIELEDLLRYSKLYRLGLGHNQIRMIENGSLSFLPTLRELHLDNNKLARVPSGLPDLKLLQVVYLHSNNITKVGVNDFCPMGFGVKRAYYNGISLFNNPVPYWEVQPATFRCVTDRLAIQFGNYKK
Especificaciones
AAH02416.1 | |
biglycan | |
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
DSPG1, PG-S1, PGI, SLRR1A | |
Wheat Germ (in vitro) | |
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer |
633 | |
Wheat germ expression system | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
BGN | |
GST |