Learn More
Thermo Scientific™ Columnas BetaSil™ Fenilo/Hexilo, tamaño de partícula 5 μm
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
250 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Las columnas Thermo Scientific BetaSil Fenilo/Hexilo ofrecen una selectividad única.
- Química Thermo Scientific en sílice 100Å
- Área de superficie elevada con alta cobertura de fase unida
Información para pedidos:
Hay disponibles otras dimensiones de columna, incluidas la balanza preparativa. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Especificaciones
Formato de columna | Columna de análisis |
Diámetro (métrico) | 4,6 mm |
Para utilizar con | LC-MS |
Longitud (métrico) | 150 mm |
Tamaño de partículas | 5 μm |
pH | Desde 2 hasta 9 |
Tamaño de poro | 100 Å |
Tipo USP | L11 |
Fase estacionaria | Fenil/Hexil |
Línea de productos | Beta |
Mostrar más |
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas BetaSil™ Fenilo/Hexilo, tamaño de partícula 5 μm >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido