Learn More
Thermo Scientific™ Columna para HPLC de fase inversa BetaBasic™ 8 C8, 5 μm, 4,6 mm x 100 mm
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 7%; tamaño de poro: 150 Å; fase de columna: Fase inversa
Marca: Thermo Scientific™ 71405-104630
Descripción
Las columnas HPLC Thermo ScientificTM BetaBasicTM 8 están disponibles en dimensiones limitadas. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
- Tamaño de poro apto para moléculas pequeñas, péptidos y digestión de proteínas
- Estabilidad de pH excepcional
Información para pedidos:
Disponibles también otras dimensiones de columna. Consulte con el Servicio de Atención al Cliente para obtener más información.
Especificaciones
Columna de análisis | |
LC/MS, APCI | |
5 μm | |
150 Å | |
L7 | |
Sílice | |
Fase reversa | |
Fase reversa |
4,6 mm | |
100 mm | |
Desde 2 hasta 9 | |
200 m²/g | |
C8 | |
7 % | |
Sí |