Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC BetaBasic™ 18, tamaño de partículas de 5 μm
Disponibles en dimensiones limitadas. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
Marca: Thermo Scientific™ 71505-152130
Descripción
Las columnas HPLC Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18 están disponibles en dimensiones limitadas. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
- Tamaño de poro apto para moléculas pequeñas, péptidos y digestión de proteínas
- Estabilidad de pH excepcional
Información para pedidos:
Disponibles también otras dimensiones de columna. Consulte con el Servicio de Atención al Cliente para obtener más información.
Especificaciones
Columna de análisis | |
LC/MS, APCI | |
5 μm | |
150 Å | |
L1 | |
Beta | |
13 % | |
Sí |
2,1 mm | |
150 mm | |
De 2 a 12 | |
200 m²/g | |
C18 | |
Sílice | |
Fase reversa | |
Fase reversa |