missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beta Catenin Mouse, Clone: CTNNB1/1508, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 510.00€
Especificaciones
Antígeno | Beta Catenin |
---|---|
Clon | CTNNB1/1508 |
Concentración | 200μg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15909877
|
EnquireBio
1499-MSM8-P1 |
100 μg |
510.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15999867
|
EnquireBio
1499-MSM8-P0 |
20 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
Beta Catenin | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
1499 | |
Recombinant human full-length beta-Catenin (p120) protein fragment | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
92kDa |
CTNNB1/1508 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_001895 | |
CTNNB1 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified | |
Cell surface and cytoplasmic | |
HeLa or MCF-7 cells. Breast carcinoma |