missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Beta Catenin Mouse, Clone: CTNNB1/1508, enQuireBio™

Mouse Monoclonal Antibody

Marca:  EnquireBio 1499-MSM8-P1

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15909877

  • 554.40€ / 100 microgramos

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

Beta Catenin
Cell surface and cytoplasmic
CTNNB1/1508
Unconjugated
NP_001895
Mouse
92kDa
Protein A/G Purified
RUO
1499
IgG1 κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
CTNNB1
Recombinant human full-length beta-Catenin (p120) protein fragment
HeLa or MCF-7 cells. Breast carcinoma
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado