Learn More
beta Amyloid Antibody (MOAB-2), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-13075AF488
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
beta Amyloid Monoclonal specifically detects beta Amyloid in Human, Mouse, Rat, Monkey samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Immunoblotting, Immunohistochemistry Free-Floating.
Especificaciones
Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunoblot, Immunohistochemistry (Free Floating) | |
Monoclonal | |
Store at 4C in the dark. | |
Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
beta Amyloid Antibody (MOAB-2), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™ > 100 Tests; Alexa Fluor 488