Learn More
Bentonita (forma de sodio), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11452458
Bentonita (forma de sodio), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11452458
500 g
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2500 g
Código de producto. 11452458
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15795.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Forma una suspensión coloidal en agua
Bentonite, sodium form is used as a suspending agent, a gel binder, a filler in ceramics and a catalyst support.Sodium bentonite is widely utilized as a natural sealant in recreational ponds, dairy and sewage lagoons and city landfills. Due to its colloidal property, it is employed in drilling mud for oil and gas wells. Due to its swelling property, it provides a self-sealing low permeability barrier. It combines with polymers and enhances the surface modifications, which are used for rheological or sealing performance in geo-environmental applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La bentonita, en forma de sodio, se utiliza como agente de suspensión, aglutinante de gel, relleno en cerámica y catalizador de apoyo. La bentonita de sodio se utiliza ampliamente como sellador natural en estanques recreativos, lagunas de lácteos y aguas residuales, y vertederos urbanos. Dada su propiedad coloidal, se emplea en la perforación de barro para la creación de pozos de petróleo y gas. Dada su propiedad de distensión, proporciona una barrera autoselladora de baja permeabilidad. Se combina con polímeros y mejora las modificaciones superficiales que se utilizan para el rendimiento reológico o de sellado en aplicaciones geoambientales.
Solubilidad
Insoluble en agua y forma una solución coloidal.
Notas
Forma una suspensión coloidal en agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1302-78-9
Número MDL MFCD00130611
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bentonite
Cantidad 500 g
Información de solubilidad Insoluble in water and forms a colloidal solution.
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10215882 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/04/2024 Catalog NumberA15795.36,A15795.0E
Número de lote10250493 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2024 Catalog NumberA15795.36,A15795.0E
Número de lote10240960 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/06/2022 Catalog NumberA15795.36,A15795.0E
Número de loteH5568A Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberA15795.36,A15795.0E
Número de lote10131442 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberA15795.36,A15795.0E
RUO – Research Use Only
Título del producto
Bentonita (forma de sodio), Thermo Scientific Chemicals >