Learn More
Cytiva Benchkote sheet for ÄKTA systems
Benchkote sheets for ÄKTA systems will protect the top buffer trays from buffer spillages and salt deposits.
Marca:  Cytiva 2300-10092
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16477645
  • 20.15€ / paquete de 10
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 31-10-2025
Descripción
¿Por qué usar las hojas Benchkote para sistemas de laboratorio ÄKTA?
  • Cubra la bandeja de tampones superior con una hoja Benchkote y protéjala de derrames de tampones y depósitos de sal.
  • Simplifique el mantenimiento preventivo diario y semanal de la bandeja de tampones superior de los sistemas ÄKTA
  • El papel Whatman™ suave y absorbente absorbe rápidamente los derrames.
  • La capa laminada de polietileno evita el flujo continuo hacia la superficie de trabajo.
  • Se ofrecen en tres prácticos tamaños: 10, 25 y 50 hojas por paquete.
  • Prácticas y fáciles de utilizar.
  • Las hojas Benchkote están fabricadas con material absorbente e impermeable diseñado para proteger las superficies del laboratorio contra derrames peligrosos.
  • El papel Whatman™ de alta calidad, suave y absorbente, absorbe rápidamente los derrames de líquidos y la capa de polietileno laminado evita el flujo continuo hacia la superficie de trabajo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Papel absorbente y polietileno laminado
Para usar con ÄKTA go
10/Paq.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Cytiva Benchkote sheet for ÄKTA systems > Hojas Benchkote para ÄKTA go: 10/paquete