Learn More
Brannan™ Temporizador de sobremesa sin contactos de disparo externo
El temporizador de sobremesa Brannan es fácil de usar con botones codificados por colores y una pantalla LCD clara diseñada para ofrecer una medición precisa durante un largo periodo de tiempo.
Marca:  Brannan™ 28/411/0
Código de producto. 17405313
  • 34.40€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 29-08-2025
Descripción
  • LCD grande y botones
  • Hasta 9 horas, 59 minutos, 59 segundos
  • Resolución de 1/100 segundos
  • Incluye baterías e instrucciones de funcionamiento
  • De 0 a 50 °C
Especificaciones
Especificaciones
Temporizador de sobremesa
± 1 s
LCD
1 × AA
0,8708 lb
9 h 59 min 59 s
1/100 s
Segundos
Negro
0,395 kg
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Brannan™ Temporizador de sobremesa sin contactos de disparo externo > Exactitud:± 1 segundos