Learn More
Bel Art™ Swing Jaw™ Tubing Clamps
Proporciona cierres antideslizantes para tubos flexibles
Especificaciones
Tipo | Pinza de tubos |
---|---|
Material | Acero chapado en zinc |
Color | Plata |
Jaw Type | Abatible |
Descripción
- Made of zinc-plated steel
- Knurled adjusting nut bears on a swinging jaw which permits full opening without removal
- Removable from tubing without disconnecting apparatus
- Smooth bearing surfaces will not damage tubing; tubing cannot slip out of clamp
- Strong enough to use with heavy wall vacuum lines
Especificaciones
Pinza de tubos | |
Acero chapado en zinc | |
Plata | |
Abatible |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Bel Art™ Swing Jaw™ Tubing Clamps