Learn More
Bel-Art™ Filtro de paso magnético para fregaderos SP Scienceware™ Spinbar™
El filtro para fregadero resistente a los productos químicos tiene cuatro imanes fuertes en cada esquina para atraer y sujetar las barras de agitación magnéticas Spinbar. El filtro magnético para fregadero Spinbar™ SP Scienceware™ Bel Art™ es una solución sencilla para evitar que las barras de agitación magnéticas Spinbar™ caigan por el desagüe del fregadero.
Marca:  Bel-Art™ F37787-0001
36.01 EUR hasta el 2025-07-13
Use el código promocional "24135" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11833210
  • 39.48€ / cada uno
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Usar código promocional 24135 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 18-07-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Las aberturas largas en los lados y el faldón permiten que los fluidos se escurran fácil y rápidamente
  • Un faldón ancho permite utilizar el filtro en una variedad de desagües de fregadero; borde plano en un lado permite colocarlo cerca de la pared del fregadero
  • Cuatro patas en la parte inferior anclan el filtro firmemente en el desagüe del fregadero y evitan que se desprenda con el líquido que fluye
  • Las opciones de color mejoran la visibilidad de las barras de agitación
Especificaciones
Especificaciones
Verde
Evita que la barra agitadora se elimine por el desagüe
4 imanes potentes en cada esquina, rendijas anchas en los lados y faldones anchos
127 mm
1
Filtro de paso magnético para fregaderos Spinbar™
5 x 1.44 in.
Barras agitadoras
127 mm
PTFE, Alnico Magnet
Disc
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Bel-Art™ Filtro de paso magnético para fregaderos SP Scienceware™ Spinbar™ > Filtro verde para fregadero