Learn More
Bel-Art™ Cajas de portaobjetos
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Capacidad para portaobjetos:
100
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Las cajas de paredes pesadas son resistentes y no se doblan, se dividen ni se astillan
- Las cajas no se ven afectadas por la humedad y se han inspeccionado minuciosamente a prueba de insectos
- Identifique fácilmente los portaobjetos con el índice numerado incluido en la base y la cubierta
Especificaciones
Especificaciones
Tipo | Slide Box |
Capacidad para portaobjetos | 100 |
El dispositivo tiene | 100 |
Para utilizar con (equipo) | Portaobjetos de microscopio |
Incluye | Índice numerado en base |
Título del producto
Bel-Art™ Cajas de portaobjetos >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido