Learn More
Bel Art™ Gradillas para tubos de ensayo de alambre SP Scienceware™ Poxygrid™: 10-13 mm
Las gradillas de cable de acero resistentes a la corrosión y a productos químicos (disolventes orgánicos, sales, ácidos débiles y álcalis débiles) están recubiertas con epoxi con curado térmico
Marca:  Bel Art™ F18750-0003
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15550012
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Resistentes a un intervalo de temperatura de -223 °C (-369 °F) a 121 °C (250 °F)
  • Consta de orificios cuadrados, tres cubiertas, un fondo de rejilla ranurado y bordes reforzados de resistencia superior
  • Las gradillas naranjas se pueden utilizar para la advertencia de peligro biológico; mientras que, el amarillo se puede emplear para la advertencia de material radiactivo
  • Los revestimientos de epoxi no se ven afectados por disolventes orgánicos, sales, ácidos débiles y álcalis débiles
  • Capacidad de almacenamiento de 40 a 108 tubos (cinco diámetros diferentes de tubos de ensayo)
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
Rack para tubos de ensayo
Esterilizable en autoclave
Tubos (10 a 13 mm)
72
None
No estéril
20,5 cm
11,3 cm
6,4 cm
13 mm
3 X 8
Naranja
Acero con revestimiento de epoxi
Rectangular
Yes, When Empty
8 x 4,4 x 2,5 pulg (20,5 x 11,3 x 6,4 cm)
8,07 in
4,45 in
2,51 in
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Título del producto
Bel Art™ Gradillas para tubos de ensayo de alambre SP Scienceware™ Poxygrid™: 10-13 mm > Naranja; capacidad para 72 tubos de 10-13 mm, en matriz de 6 x 12; dimensiones totales 205 x 113 x 64 mm