Learn More
Bel Art™ Gradillas de agarre SP Scienceware™ No-Wire™
Código de producto. p-53701 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Posiciones:
40
60
90
Admite:
Tubos (10 a 13 mm)
Tubos (13 a 16 mm)
Tubos (16 a 20 mm)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10296294
Marca: Bel Art™ F187490000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tubos de ensayo que aguantan en cualquier posición, incluso del revés
Tubos de ensayo que aguantan en cualquier posición, incluso del revés
  • Los diminutos dedos de retención en cada pocillo sostienen cada tubo de forma segura, perfecto para decantaciones o baños de agua
  • Moldeada de polipropileno esterilizable en autoclave que se hunde en los baños de agua
  • Las placas finales tienen espacio para el etiquetado y los pocillos tienen caracteres alfanuméricos de identificación
  • Se adapta a la mayoría de los equipos de muestreo automatizados
  • Apilable
  • De fácil montaje: Encajan entre sí
Información de órdenes
Dimensiones (An x P x Al): 11 x 25 x 7 cm (4,12 x 9,75 x 2,75 pulg)
Especificaciones
Tipo de producto Gradilla de sujeción
matriz, red, conjunto 15 x 6
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color White
Admite Tubos (10 a 13 mm)
Material Polipropileno
Posiciones 90
Forma Rectangular
Estantes 3 niveles
Apilables Yes, When Empty
Esterilidad No estéril
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 9,75 x 4,12 x 2,75 pulg (24,8 x 10,5 x 7 cm)
Longitud (métrico) 24,8 cm
Longitud (imperial) 9,75 in
Anchura (métrico) 10,5 cm
Anchura (imperial) 4,12 in
Altura (métrico) 7 cm
Altura (imperial) 2,75 in