Learn More
Bel-Art™ Pipeteadores de desenganche rápido SP Scienceware™ Pipette Pump™ II
Incluye una válvula de liberación rápida para una dispensación rápida. Los pipeteadores de desenganche rápido Bel Art™ SP Scienceware™ Pipette Pump™ II están codificados por colores para facilitar la identificación.
41.55€ - 52.90€
Especificaciones
Espaciado de las puntas ajustable | No |
---|---|
Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
Desechables | Reusable |
Para utilizar con | Pipetas serológicas |
Grip Type | Ergonómico |
Código de producto | Marca | Color | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11302244
|
Bel-Art™
F37911-1102 |
Azul | Pipetas de hasta 2 ml |
47.15€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 02-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11322244
|
Bel-Art™
F37911-1025 |
Rojo | Pipetas de hasta 25 ml |
52.90€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11312244
|
Bel-Art™
F37911-1110 |
Verde | Pipetas de hasta 10 ml |
41.55€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Gire la ruedecilla regulable estriada para aspirar líquido hasta el volumen deseado.
- Aplique una ligera presión en la palanca de liberación rápida para dispensar rápidamente.
- Gire la ruedecilla regulable para una dispensación gradual.
- Las pipetas de vidrio o de plástico se insertan fácilmente en un exclusivo cuello con dedos de estabilización para una sujeción segura.
- Los tamaños están codificados por colores; se pueden desmontar para su limpieza.
Información de órdenes
Las pipetas se venden por separado.
Especificaciones
No | |
Reusable | |
Ergonómico | |
Pipette Pump II | |
No estéril |
No autoclavable | |
Pipetas serológicas | |
Polipropileno/caucho de silicona | |
1 | |
Pipeteador de liberación rápida |