missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Zonula Adherens Sampler Kit

Zonula adherens are critical intercellular contact sites that involve interaction of numerous cell adhesion molecules used in blotting protocols

Marca:  BD 611446

Código de producto. 15865929

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »


Includes: Cadherin-5, E-Cadherin, M-Cadherin, N-Cadherin, P-Cadherin, R-Cadherin, a-Catenin, b-Catenin, g-Catenin, Desmoglein, p120 Catenin/pp120
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

  • Format: Purified
  • Storage buffer: Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide

Western Blotting

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones

Especificaciones

1 Kit
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
BD Zonula Adherens Sampler Kit > 1 kit

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado

Research Use Only