Learn More
BD Kit de ELISA proteína C reactiva de rata (PCR)
Para la detección y cuantificación de PCR de rata en suero de rata
Marca: BD 557825
Includes: Microplaca recubierta de anticuerpos de captura, conjugado anticuerpo/enzima de detección (100x), patrón (10x), tampón de lavado, sustrato de TMB, solución de parada
Descripción
La proteína C reactiva es una proteína de fase aguda producida por el hígado en condiciones de inflamación, infección bacteriana o traumatismo tisular
- Reactividad: Rata
- Útil para la determinación de condiciones inflamatorias
- Utiliza un anticuerpo específico para el PCR de rata recubierto sobre una placa de 96 pocillos
Enzimoinmunoanálisis de adsorción
Especificaciones
Proteína C-reactiva | |
Microplaca ELISA proteína C reactiva de rata (96 pocillos recubiertos con Anti-PCR), patrón de proteína C reactiva de rata (10X), PCR antirrata de conejo conjugado HRP (100X), tampón de lavado PBS-T en polvo, sustrato de TMB, solución de parada | |
Suero de rata | |
Detección y cuantificación de PCR de rata en suero de rata, ELISA |
Rata | |
1 placa | |
De 2 °C a 8 °C | |
Kit de ELISA proteína C reactiva de rata |
Título del producto
BD Kit de ELISA proteína C reactiva de rata (PCR) > 1 Kit
Para uso exclusivo en investigación
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido