Learn More
BD Control negativo para inhibidores de la caspasa, Z-FA-FMK
Un inhibidor de control negativo que no tiene ningún efecto inhibitorio en la apoptosis mediada por las caspasas y solo puede inhibir las cisteína proteasas.
Marca:  BD 550411
Código de producto. 15846268
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Los miembros de la familia de las caspasas desempeñan un papel clave en la inflamación y en la apoptosis de los mamíferos. La Z-FA-FMK está diseñada para utilizarse en ensayos celulares in vivo e in vitro como control negativo en ensayos utilizados para medir la apoptosis.
  • Contenido: Liofilizado; reconstituir en DMSO
  • Formato: Purificado
  • Peso molecular: 386 dalton
  • Tampón de almacenamiento: Liofilizado en dimetilsulfóxido (DMSO)
Evite múltiples ciclos de congelación-descongelación.
Citometría de flujo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Citometría de flujo
-20 °C
386
Purificado
Liofilizado en dimetilsulfóxido
1 mg
Z-FA-FMK
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
BD Control negativo para inhibidores de la caspasa, Z-FA-FMK > Control negativo para inhibidores de la caspasa, Z-FA-FMK; 1 mg
Para uso exclusivo en investigación.