Learn More
BD Tarjetas y componentes de RPR Macro-Vue™
Para pruebas a gran escala en laboratorios clínicos y de salud pública
222.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Para pruebas a gran escala en laboratorios clínicos y de salud pública |
---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17352421
|
BD
276709 |
10/Paq. | Tarjetas de control RPR |
222.00€
paquete de 10 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
RPR Card antigen suspension is a carbon particle cardiolipin antigen1 which detects reagin, an antibody-like substance present in serum or plasma from syphilitic persons, and occasionally in serum or plasma of persons with other acute or chronic conditions. The reagin binds to the test antigen, which consists of cardiolipin-lecithin-coated cholesterol particles, causing macroscopic flocculation.
- CLIA Complexity: Moderate
- Nontreponemal test
- For the serological detection of syphilis as described in A Manual of Tests for Syphilis†
Especificaciones
Para pruebas a gran escala en laboratorios clínicos y de salud pública |