Learn More
BD Conjunto de agotamiento de células de linaje humano - DM
Para el agotamiento de células hematopoyéticas maduras de muestras de CMSP, médula ósea, sangre del cordón umbilical
Marca: BD 560030
1226.67 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Includes: CD3 antihumano de ratón con biotina, CD14 antihumano de ratón con biotina, CD16 antihumano de ratón con biotina, CD19 antihumano de ratón con biotina, CD41a antihumano de ratón con biotina, CD56 antihumano de ratón con biotina, glicoforina A antihumana de ratón con biotina, partículas de estreptavidina Plus - DM
Descripción
Para el agotamiento de células hematopoyéticas maduras de muestras de CMSP, médula ósea, sangre del cordón umbilical
- Contiene anticuerpos monoclonales biotinilados.
- Enriquece poblaciones de células raras como células madre, células progenitoras, células dendríticas.
- Contiene cantidades suficientes de reactivos para etiquetar 1 x 10e9 células mononucleares de sangre periférica
- Las partículas de estreptavidina Plus - DM son nanopartículas magnéticas.
Aplicaciones:
Separación celular
Especificaciones
Médula ósea, Sangre del cordón umbilical, PBMC | |
Separación celular | |
5 mL |
Conjunto de agotamiento de células de linaje humano | |
CD3 antihumano de ratón con biotina, CD14 antihumano de ratón con biotina, CD16 antihumano de ratón con biotina, CD19 antihumano de ratón con biotina, CD41a antihumano de ratón con biotina, CD56 antihumano de ratón con biotina, glicoforina A antihumana de ratón con biotina, partículas de estreptavidina Plus - DM, anticuerpos monoclonales biotinilados |
Para uso exclusivo en investigación.