Learn More
BD Agar de aislamiento de pseudomonas BD Difco™
Agar de aislamiento de pseudomonas BD Difco™ para su uso con glicerol para el aislamiento selectivo y la diferenciación de P. aeruginosa en base a la formación de pigmentos.
Marca: BD 212919
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Medios de cultivo deshidratados
- Se utiliza con glicerol para el aislamiento selectivo y la diferenciación de P. aeruginosa en base a la formación de pigmentos
Especificaciones
Dehydrated | |
Peptona 20 g/l, cloruro de magnesio 1,4 g/l, sulfato de potasio 10 g/l, Irgasan™ 25 mg/l, agar 13,6 g/l | |
0,80 kg |
Agar para aislamiento de pseudomonas | |
Se utiliza con glicerol para el aislamiento selectivo y la diferenciación de P. aeruginosa en base a la formación de pigmentos |
Título del producto
BD Agar de aislamiento de pseudomonas BD Difco™ > Agar para aislamiento de pseudomonas; formato: Deshidratado
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido