Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: base de medio gonocócico (GC)
Para diversos aditivos en aislamiento y cultivo de Neisseria gonorrhoeae y otros microorganismos exigentes. Medios de cultivo deshidratados BD Difco™: La base de medio gonocócico (GC) forma parte de una amplia selección de medios deshidratados.
Marca:  BD 228950
Código de producto. 11752904
  • 150.00€ / 500 g
Edge
Descripción
Descripción
  • Deshidratado
  • Medios de cultivo
  • base de medio gonocócico (GC)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
<30 °C
Base de medio GC
Proteosa peptona n.° 3 15 g/l, almidón de maíz 1 g/l, fosfato dipotásico 4 g/l, fosfato monopotásico 1 g/l, cloruro de sodio 5 g/l, agar 10 g/l
Frasco
Deshidratado
Base de medio gonocócica (GC)
Para diversos aditivos en aislamiento y cultivo de Neisseria gonorrhoeae y otros microorganismos exigentes
500 g
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: base de medio gonocócico (GC) > Base de medio gonocócico (GC); 500 g