Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Caldo APT
Para el cultivo de lactobacilos heterofermentativos y otros organismos que requieren un alto contenido de tiamina
Marca: BD 265510
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
COMPF, USDA | |
Deshidratado | |
Caldo APT | |
Cultivo de lactobacilos heterofermentativos y otros organismos que requieren un alto contenido de tiamina | |
500 g |
De 2 °C a 8 °C | |
agar APT | |
Extracto de levadura 7,5 g/l, digestión pancreática de caseína 12,5 g/l, dextrosa 10 g/l, citrato de sodio 5 g/l, clorhidrato de tiamina 1 mg/l, cloruro de sodio 5 g/l, fosfato dipotásico 5 g/l, cloruro de manganeso 0,14 g/l, sulfato de magnesio 0,8 g/l, sulfato ferroso 0,04 g/l, | |
Frasco |
Título del producto
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Caldo APT > Caldo de agar multiusos (APT) con Tween 80; 500 g
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido