Learn More
BD Flex set de sensibilidad mejorada de microesferas citométricas de matriz de ratón IL-5 Código de producto.: 15891739
compliance-icons
BD Flex set de sensibilidad mejorada de microesferas citométricas de matriz de ratón IL-5
Código de producto. 15891739
100 pruebas, cada uno
Click to view available options
Cantidad:
100 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15891739
Marca: BD 562234
Includes
Microesferas de captura, reactivo de detección y patrones.
Para medir la interleucina de ratón-5 (IL-5) en muestras de sobrenadante de suero y cultivo celular
  • Inmunoensayo basado en microesferas
  • Microesfera A6
  • También mide analitos solubles presentes en concentraciones muy bajas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IL-5
reactividad cruzada Ratón
Incluye 1 vial de microesferas de captura, 1 vial de reactivo de detección, 2 viales de patrón (liofilizado)
Cantidad 100 pruebas
Tipo de muestra Suero, sobrenadante de cultivo celular
Contenido y almacenamiento de 4 °C
Para utilizar con (aplicación) Mide la interleucina-5 de ratón, citometría de flujo e inmunoensayo
Tipo de producto Conjunto flexible de sensibilidad mejorada de IL-5 de ratón (microesfera A6)
compliance-icons
Nombre del producto
  • Mouse IL-5 Enhanced Sensitivity Flex Set
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: CMIT/MIT
Título del producto
BD Flex set de sensibilidad mejorada de microesferas citométricas de matriz de ratón IL-5 >