Learn More
BD Flex set de sensibilidad mejorada de microesferas citométricas de matriz de ratón IL-2
Mide la interleucina del ratón-2 (IL-2) en muestras de sobrenadante de suero y cultivo celular
Marca: BD 562262
418.97 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Includes:
- Microesferas de captura de sensibilidad mejorada (1 vial)
- Reactivo de detección (parte A) (1 vial)
- Estándar (2 viales)
Descripción
- Capacidad para medir analitos solubles presentes en concentraciones muy bajas
- Liofilizada en solución acuosa tamponada que contiene BSA y ProClin™ 150
- El punto estándar superior para este ensayo es 200.000 fg/ml cuando se reconstituye según las instrucciones
Citometría de flujo
Especificaciones
IL-2 | |
1 vial de microesferas de captura, 1 vial de reactivo de detección, 2 viales de patrón (liofilizado) | |
Suero, sobrenadante de cultivo celular | |
Mide la interleucina-2 de ratón, citometría de flujo |
Ratón | |
100 pruebas | |
de 4 °C | |
Conjunto flexible de sensibilidad mejorada de IL-2 de ratón (microesfera A5) |
Safety and Handling
- Mouse IL-2 Enhanced Sensitivity Flex Set
Signal Word
- Atención
Hazard Category
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Hazard Statement
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Precautionary Statement
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contém: CMIT/MIT
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.