Learn More
BD Cytometric Bead Array Human MCP-1 Standard
Useful as a standard control with the CBA Human MCP-1 Flex Set
Marca:  BD 558467
Código de producto. 15899408
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Contains lyophilized recombinant human monocyte chemoattractant protein-1
  • When reconstituted in 0.4mL assay diluent, has a protein concentration of 25,000pg/mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Aqueous Buffered Solution containing BSA and ProClin™ 150
100 Tests
Flow cytometry
25000pg/mL
0.2mL
Technical data sheet
Cytometric Ab Control Standards
RUO
4°C
Lyophilized
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
BD Cytometric Bead Array Human MCP-1 Standard > Size: 0.2mL