Learn More
BD Cytometric Bead Array Human IP-10 Flex Set Standard
Lyophilized human IP-10
Marca:  BD 558466
Código de producto. 15889408
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Lyophilized in an aqueous buffered solution containing BSA and ProClin™ 150
  • Protein concentration of 25,000pg/ml (when reconstituted in 0.4ml Assay Diluent)
  • Regulatory status: RUO
  • Recombinant
Flow cytometry, controls
Información de órdenes
100 tests.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Aqueous Buffered Solution containing BSA and ProClin™ 150
100 Tests
Flow cytometry
25000pg/mL
0.2mL
Lyophilized
Technical data sheet
Cytometric Ab Control Standards
RUO
4°C
Human
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
BD Cytometric Bead Array Human IP-10 Flex Set Standard > Human IP-10