Learn More
BD Patrón Set Flex IL-12 p70 humana con matriz de microesferas citométrica Código de producto.: 15819408
compliance-icons
BD Patrón Set Flex IL-12 p70 humana con matriz de microesferas citométrica
Código de producto. 15819408
1 viales, cada uno
Click to view available options
Cantidad:
1 viales
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15819408
Marca: BD 558459
Para interleucina-12p70 humana liofilizada (IL-12p70)
  • Liofilizada en solución acuosa tamponada que contiene BSA y ProClin™ 150
  • Concentración de 2500 pg/ml cuando se reconstituye en 4,0 ml de diluyente de ensayo
  • Recombinante
  • Estado normativo: RUO
Citometría de flujo
Información de órdenes
Un vial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IL-12B, IL-12A
reactividad cruzada Humano
Cantidad 1 viales
Contenido y almacenamiento de 4 °C
Formulario Liofilizado
Para utilizar con (aplicación) Citometría de flujo
Tipo de producto Patrón de conjunto flexible de IL-12 (p70) humana
compliance-icons
Nombre del producto
  • Human IL-12p70 Standard
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: CMIT/MIT
Título del producto
BD Patrón Set Flex IL-12 p70 humana con matriz de microesferas citométrica >