Learn More
BD MIP-1β de ratón con matriz de microesferas citométrica (CBA), Set Flex, Microesfera C9
Descripción
Includes
MIP-1β de ratón; patrón; MIP-1β de ratón; reactivo de detección de PE; MIP-1β de ratón; microesferas de captura C9
El Set Flex MIP-1β de ratón BD CBA es un inmunoensayo a base de microesferas capaz de medir proteína-1β inflamatoria macrófaga de ratón (MIP-1β), también conocida como CCL4, en muestras de suero y sobrenadante de cultivo celular. Se determinó la reactividad de ratones mediante muestras de ensayo con el Set Flex MIP-1β CBA BD.
- Reactividad: Ratón
- Componentes del reactivo de detección PE y de captura de microesferas formulados en una concentración 50x para uso multiplex
- El componente estándar está liofilizado
- Cuando se reconstituye en un diluyente de ensayo de 4,0 ml, el patrón tiene una concentración de proteínas de 2500 pg/ml
- Debe utilizarse junto con el kit de tampón maestro de proteínas solubles humanas BD CBA, el citómetro de flujo y el software FCAP Array™
Citometría de flujo
Especificaciones
Especificaciones
Antígeno | MIP-1beta |
reactividad cruzada | Ratón |
Incluye | MIP-1beta de ratón; patrón; MIP-1beta de ratón; reactivo de detección de PE; MIP-1beta de ratón; microesferas de captura C9 |
Cantidad | 100 pruebas |
Tipo de muestra | Suero, sobrenadante de cultivo celular |
Contenido y almacenamiento | de 4 °C |
Para utilizar con (aplicación) | Citometría de flujo |
Tipo de producto | Conjunto flexible de MIP-1beta de ratón (microesfera C9) |
Para uso exclusivo en investigación