Learn More
BD Set Flex MIP-1α humana con matriz de microesferas citométrica (CBA), Microesfera A9
Para la detección de la proteína inflamatoria macrófaga-1α humana en muestras de suero, plasma y cultivo celular
Marca: BD 558325
408.17 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Includes: MIP-1α humana; Patrón; MIP-1α humana; reactivo de detección de PE; MIP-1α humana; microesferas de captura B9
Descripción
El Set Flex MIP-1α humana BD CBA es un inmunoensayo a base de microesferas capaz de medir proteína inflamatoria macrófaga-1α humana (MIP-1α), también conocida como CCL3, en muestras de suero, plasma y sobrenadante de cultivo celular. Se determinó la reactividad humana mediante muestras de ensayo con el Set Flex MIP-1α humana BD CBA.
- Reactividad: Humano
- Componentes del reactivo de detección PE y de captura de microesferas formulados en una concentración 50x para uso multiplex
- El componente estándar está liofilizado
- Cuando se reconstituye en un diluyente de ensayo de 4,0 ml, el patrón tiene una concentración de proteínas de 2500 pg/ml
- Debe utilizarse junto con el kit de tampón maestro de proteínas solubles humanas BD CBA, el citómetro de flujo y el software FCAP Array™
Citometría de flujo
Especificaciones
MIP-1alfa | |
MIP-1a humana; Patrón; MIP-1a humana; reactivo de detección de PE; MIP-1a humana; microesferas de captura B9 | |
Suero, plasma y sobrenadante de cultivo celular | |
Citometría de flujo |
Humano | |
100 pruebas | |
de 4 °C | |
Conjunto flexible de MIP-1alpha humana (microesfera B9) |
Seguridad y manipulación
- Human MIP-1 alpha Flex Set
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: CMIT/MIT mixture
Para uso exclusivo en investigación