Learn More
BD IFN-α humano con matriz de microesferas citométrica (CBA), Set Flex, Microesfera B8
Click to view available options
Quantità:
100 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Includes
Patrón de IFN-α humana; reactivo de detección de IFN-α PE humana; microesferas de captura B8 de IFN-α humana
El Set Flex IFN-α humano BD CBA es un inmunoensayo a base de microesferas capaz de medir la IFN-α humana soluble en suero, plasma y muestra de sobrenadante de cultivo celular
- Reactividad: Prueba de control de calidad: Humano
- Posición de la microesfera: B8
- El límite de detección es de 1,5 pg/ml
Con kit de tampón maestro de proteína soluble humana BD CBA (N.º de cat. 558264, 100 pruebas, o 558265, 500 pruebas), un citómetro de flujo y el software FCAP Array™
Especificaciones
Especificaciones
Antigene | IFN-alfa |
Cross-reattività | Humano |
Include | IFNa humano; patrón; IFNa humano; reactivo de detección de PE; IFNa humano; microesferas de captura B8 |
Quantità | 100 pruebas |
Content And Storage | de 4 °C |
Da utilizzare con (applicazione) | Citometría de flujo |
Product Type | Conjunto flexible de IFN-alfa humana (microesfera B8) |
Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
BD IFN-α humano con matriz de microesferas citométrica (CBA), Set Flex, Microesfera B8 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido