missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
BD Set Flex granzima B humana con matriz de microesferas citométrica (CBA), Microesfera D7 Código de producto.: 15890089
compliance-icons

BD Set Flex granzima B humana con matriz de microesferas citométrica (CBA), Microesfera D7

Código de producto. 15890089
100 pruebas, cada uno
Click to view available options
Cantidad:
100 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15890089

Marca: BD 560304

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Includes

  • Granzima B humana, patrón
  • Granzima B humana, reactivo de detección PE
  • Granzima B humana, microesferas de captura D7

Inmunoensayo a base de microesferas capaz de medir la granzima B humana soluble en muestras de sobrenadante de suero, plasma y cultivo celular

Contiene un vial de reactivo de detección PE y microesferas de captura y dos viales de patrón. Los componentes del reactivo de detección PE y microesferas de captura de este Set Flex se han formulado a una concentración de 50x para garantizar el rendimiento del producto cuando se multiplexa. El componente estándar está liofilizado y debe transferirse al tubo de polipropileno de 15 ml para su reconstitución. Cuando se reconstituye en un diluyente de ensayo de 4,0 ml, el patrón tiene una concentración de proteínas de 10 000 pg/ml.

  • Se determinó la reactividad humana mediante muestras de ensayo con el Set Flex granzima B humana CBA
  • Debe utilizarse junto con el kit de tampón maestro de proteínas solubles humanas CBA, el citómetro de flujo y el software FCAP Array

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Granzima B
reactividad cruzada Humano
Incluye Granzima B humana; patrón; granzima B humana; reactivo de detección de PE; granzima B humana, microesferas de captura D7
Cantidad 100 pruebas
Contenido y almacenamiento de 4 °C
Para utilizar con (aplicación) Citometría de flujo
Tipo de producto Conjunto flexible de granzima B (microesfera D7)
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
BD Set Flex granzima B humana con matriz de microesferas citométrica (CBA), Microesfera D7 >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado